163511
Hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
Sinônimo(s):
Sodium formaldehydesulfoxylate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
64-68 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: slightly soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
chloroform: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: freely soluble(lit.)
grupo funcional
sulfinic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h2H,1H2,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
chave InChI
UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?