Key Documents
8.06455
Sigma-Aldrich
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-739-4
pressão de vapor
2.68 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
powder
potência
6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
63 °C
solubilidade
600 g/L
densidade
1.8 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
950 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
chave InChI
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Assay (iodometric, calc. as dihydrate): ≥ 97.0 %
Iron (Fe): ≤ 0.003 %
Identity (IR): passes test
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1