155799
4-Fluorostyrene
99%, contains tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
1-Ethenyl-4-fluorobenzene, 1-Vinyl-4-fluorobenzene, p -Fluorostyrene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
contém
tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
pb
67 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
chave InChI
JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluorocarbon polymers, like small-molecule fluorocarbons, exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, improved chemical resistance, and decreased intermolecular attractive forces in comparison to their hydrocarbon analogs.