Key Documents
14654
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylpyridinium bis(trifluormethylsulfonyl)imide
≥97.0% (H-NMR)
Sinônimo(s):
BMPIm
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16F6N2O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
430.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (H-NMR)
forma
liquid
Impurezas
<0.5% water
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[n+]1cccc(C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H16N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-11-8-5-6-10(2)9-11;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
NOFBAVDIGCEKOQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Butyl-3-methylpyridinium bis(trifluormethylsulfonyl)imide can be used:
  • In the modification of electrodes applicable in the detection of dopamine and uric acid in the human urine sample.
  • As a solvent in the Ullmann homocoupling of aryl halides or aryl boronic acids using Cu nanoparticles.
  • To modify the carbon paste electrode applicable in the detection of dopamine in human serum and urine samples.
forma física
fluorated, hydrophobic ionic liquid
Informações legais
Product protected by U.S. Patent 5,827,602 assigned to Covalent Associates, Inc. Woburn, MA, USA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Evaluation of the usefulness of a novel electrochemical sensor in detecting uric acid and dopamine in the presence of ascorbic acid using a screen-printed carbon electrode modified with single walled carbon nanotubes and ionic liquids
Nagles E, et al.
Electrochimica Acta, 258, 512-523 (2017)
Artigos
Ionic Liquids for Electrochemical Applications