132942
Bromoform
contains 1-3% ethanol as stabilizer, 96%
Sinônimo(s):
Tribromomethane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
96%
forma
liquid
contém
1-3% ethanol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.595 (lit.)
pb
146-150 °C (lit.)
pf
5-8 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 800 part
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
petroleum ether: miscible
densidade
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Ponto de fulgor (°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis