Documentos Principais
1.01944
Supelco
Bromoform
for separation of minerals mixtures
Sinônimo(s):
Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHBr3
Número CAS:
Peso molecular:
252.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-854-6
NACRES:
NB.21
pressão de vapor
7.5 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
149.5 °C/1013 mbar
pf
9.2 °C
solubilidade
3.2 g/L
densidade
2.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
Refractive index (n 20/D): 1.597 - 1.599
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.88 - 2.90
Evaporation residue: ≤ 0.1 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Ponto de fulgor (°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)