Key Documents
8.18702
Sigma-Aldrich
Bromoform
(stabilised with 2-methyl-2-butene) for synthesis
Sinônimo(s):
Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHBr3
Número CAS:
Peso molecular:
252.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-854-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
7.5 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
potência
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
149.5 °C/1013 mbar
pf
9.2 °C
solubilidade
3.2 g/L
densidade
2.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area %): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup