206326
Dibromochloromethane
97%
Sinônimo(s):
Chlorodibromomethane
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
p.e.
119-120 °C/748 mmHg (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
densidade
2.451 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Br)Br
InChI
1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
206326-10G | 4061838768582 |
206326-50G | 4061837082863 |
206326-5G | 4061838768599 |