Documentos Principais
123757
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2-pyrrolidinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
175.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.552 (lit.)
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c13-11-7-4-8-12(11)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
chave InChI
LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
1-Benzyl-2-pyrrolidinone undergoes reduction in THF with lithium N,N-dialkylaminoborohydrides to yield N-benzylpyrrolidine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J M Flaniken et al.
Organic letters, 1(5), 799-801 (2005-08-25)
[reaction: see text] Various five- and six-membered N-alkyl lactams were reduced to the corresponding cyclic amines using lithium N,N-dialkylaminoborohydrides (LAB). Most of the reductions were essentially complete after refluxing in THF for 2 h. The cyclic amine products were easily
Global Trade Item Number
SKUGTIN
123757-25G4061838722560
123757-100G
123757-5G