Key Documents
112860
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
99%
Sinônimo(s):
4-Chloro-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4COCF3
Número CAS:
Peso molecular:
208.56
Beilstein:
1955904
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
pb
180-183 °C (lit.)
pf
24-26 °C (lit.)
densidade
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
chave InChI
DYPQUENOGZXOGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone forms a 1:2 complex with alpha-cyclodextrin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)