Key Documents
402478
Sigma-Aldrich
2,2,2,4′-Tetrafluoroacetophenone
99%
Sinônimo(s):
α,α,α,4-Tetrafluoroacetophenone
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4COCF3
Número CAS:
Peso molecular:
192.11
Beilstein:
1872824
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
pb
66-67 °C/34 mmHg (lit.)
pf
24-27 °C (lit.)
densidade
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
chave InChI
LUKLMXJAEKXROG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,2,2,4′-Tetrafluoroacetophenone (α,α,α,4-Tetrafluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone) is a fluorinated building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Proline Catalyzed Asymmetric Aldol Reaction between Methyl Ketones and 1-Aryl-2, 2, 2-trifluoroethanones.
Li-Hua Q, et al
Chin. J. Chem., 23(5), 584-588 (2005)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)