105937
3,4,4′-Trichlorocarbanilide
99%
Sinônimo(s):
1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, TCC, Triclocarban
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EPA 1694
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99%
forma
solid
pf
254-256 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble
aplicação(ões)
environmental
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
chave InChI
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?