D100951
N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
97%
Sinônimo(s):
N,N-Diethyl-m-toluamide, m-Toluic acid diethylamide, DEET
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
p.e.
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D100951-100G | 4061833558300 |
D100951-500G | 4061836699987 |
D100951-2KG | 4061833558317 |
D100951-5G |