About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8OS2
CAS號碼:
分子量::
160.26
FEMA號碼:
3362
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11513
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
13.064
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
meets purity specifications of JECFA
推薦產品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.568 (lit.)
n20/D 1.568
bp
60-61 °C/0.8 mmHg (lit.)
60-61 °C/0.8 mmHg
密度
1.175 g/mL at 20 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
SMILES 字串
CSSCc1ccco1
InChI
1S/C6H8OS2/c1-8-9-5-6-3-2-4-7-6/h2-4H,5H2,1H3
InChI 密鑰
CLSLQQCDHOZMDT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
0.2-1.0ppm 时的味道
其他說明
天然存在:咖啡、麦芽、猪肝、小麦面包、芦笋、马铃薯、烤火鸡、烤牛肉、可可、熟米饭、蘑菇、蛤蜊。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 70-70 (2002)
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
W336203-1KG-K | 4061837820434 |
W336203-SAMPLE-K | 4061837535819 |
W336203-100G-K | 4061837820427 |