Merck
80713
Supelco
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
pharmaceutical impurity standard
别名:
Naproxen impurity K (PhEur), α-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol, (±)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol, 1-[6-Methoxy-2-naphthyl]hydroxyethane, 2-(1-Hydroxyethyl)-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14O2
CAS号:
分子量:
202.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
品質等級
API 家族
naproxen
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3
InChI 密鑰
OUVJWFRUESFCCY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)