certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 435
traceable to Ph. Eur. N0250000
traceable to USP 1457301
API 家族
naproxen
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
152-154 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
基因資訊
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
萘普生是芳基乙酸类化合物,可用作非甾体类抗炎药 (NSAID)。它可用于治疗疼痛、炎症和僵硬。它还可用于治疗类风湿关节炎和其他肌肉骨骼疼痛症。
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
实验方案
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen