Merck
07547
Supelco
6-甲氧基-2-萘甲酸
pharmaceutical impurity standard
别名:
Naproxen impurity O (PhEur), 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC10H6CO2H
CAS号:
分子量:
202.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
品質等級
API 家族
naproxen
化驗
≥96.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
mp
201-206 °C (lit.)
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
用于制备芳酰胺抑制剂(HIV-1 整合酶)
推薦產品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)