Merck
200174
Sigma-Aldrich
2-溴-6-甲氧基萘
97%
别名:
2-Bromo-6-methoxynaphthalene, 2-Methoxy-6-bromonaphthalene, 6-Bromo-2-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-2-bromonaphthalene, 6-Methoxynaphth-2-yl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC10H6OCH3
CAS号:
分子量:
237.09
Beilstein:
2043874
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
106-109 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-Bromo-6-methoxynaphthalene was used in the synthesis of nabumetone [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone] by Heck reaction.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Preparation of Au?Ag?Pd trimetallic nanoparticles and their application as catalysts.
Tsai SH, et al.
J. Mater. Sci., 13(5), 978-980 (2003)