Merck
65125
Sigma-Aldrich
6-甲氧基-2-萘酚
≥97.0% (HPLC)
别名:
2-羟基-6-甲氧基萘
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10O2
CAS号:
分子量:
174.20
Beilstein:
2043873
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
solid
mp
148-152 °C
SMILES 字串
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
InChI 密鑰
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)