Merck
07499
Supelco
2-甲氧基萘
pharmaceutical impurity standard
别名:
2-萘甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H7OCH3
CAS号:
分子量:
158.20
Beilstein:
1859408
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
品質等級
API 家族
naproxen
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
bp
274 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble (completely)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
InChI 密鑰
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)