PHR2519
Naproxen Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
(2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (αS)-5-Bromo-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-5-Bromonaproxen
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
primary reference standard
品質等級
API 家族
naproxen
形狀
solid
包裝
pkg of 100 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(Br)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
JZRWXNBIQCMXSU-QMMMGPOBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)