Merck
PHR1854
Supelco
坎地沙坦酯
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
坎地沙坦酯, 2-乙氧基-1-[[2′-(2H-四唑-5-基)[1,1′-联苯] -4-基]甲基] -1H-苯并咪唑-7-羧酸1-[[((环己氧基)羰基]氧基]乙酯, TCV 116, TCY 116
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H34N6O6
分子量:
610.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001388
traceable to USP 1087803
API 家族
candesartan
形狀
powder
包裝
pkg of 200 mg
應用
pharmaceutical
SMILES 字串
CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)-c5ccccc5-c6nnn[nH]6
InChI
1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
InChI 密鑰
GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... AGTR1(185)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。本CRM的所有使用信息参见分析证书(COA)。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
坎地沙坦酯(Candesartan cilexetil)是血管紧张素II受体拮抗剂,作为前体药可用于治疗高血压。
應用
该药物二级标准品的用途:
  • 紫外/荧光分光光度法测定片剂中的坎地沙坦酯含量
  • 反相高效液相色谱(RP-HPLC)法研究坎地沙坦酯片剂的释放
  • 液相色谱法结合光电二极管阵列检测器(DAD)和蒸发光散射检测器(ELSD)同时分析药物制剂中的坎地沙坦酯和氢氯噻嗪
  • 荧光光度法测定纯品和药物制剂中的4种血管紧张素II受体拮抗剂(AIIRA’s)
生化/生理作用
坎地沙坦酯是一种非肽血管紧张素(AT2)受体拮抗剂。
坎地沙坦酯是有效的血管紧张素 II 受体拮抗剂坎地沙坦的前药形式。 该前药在肠道内被酯酶裂解释,并放活性分子。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
腳註
要查看此材料的分析证书示例,请在下面的“文档”空格中输入 LRAB8504。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney,Blood
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Flow injection spectrophotometric and spectrofluorimetric methods for the determination of candesartan cilexetil in pharmaceutical formulations
Ayisha K, et al.
Scientific Research and Essays, 6, 6203-6208 (2011)
Development and validation of a dissolution test with reversed-phase high performance liquid chromatographic analysis for Candesartan cilexetil in tablet dosage forms
Kamalakkannan V, et al.
Arabian Journal of Chemistry, 9, S867-S873 (2016)