System SNAP i.d.® 2.0 do wykrywania białek metodą Western Blotting
Sposób blokowania, sondowania, płukania i wykrywania Western blot w mniej niż
30 minut
Faza immunodetekcji Western blot, składająca się z blokowania, inkubacji przeciwciał i etapów płukania, może podlegać zmienności eksperymentalnej. System SNAP i.d.® 2.0 zarówno przyspiesza immunodetekcję, skracając czas uzyskania wyników, jak i umożliwia równoległe przetwarzanie blotów, ułatwiając stosowanie spójnych warunków w różnych eksperymentach.
Korzyści z systemu SNAP i.d.®
System SNAP i.d.® 2.0 wykorzystuje kolektor próżniowy do przenoszenia odczynników blokujących, przeciwciał i buforów płuczących bezpośrednio przez PVDF lub nitrocelulozową membranę blotu. W rezultacie immunodetekcja jest znacznie szybsza: proces wymagający 4-24 godzin przy użyciu tradycyjnego, zależnego od wytrząsarki platformy przetwarzania Western blot zajmuje tylko 30 minut.
Obejrzyj wideo: Jak podciśnieniowy system SNAP i.d.® 2.0 umożliwia 30-minutową immunodetekcję Western blot.
System SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection System jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. Nie jest przeznaczony do stosowania w procedurach diagnostycznych.
Cechy systemu SNAP i.d.® 2.0
- Przetwarzanie do czterech blotów jednocześnie na podstawie próżniowej z dwoma indywidualnie kontrolowanymi bokami
- Trzy wymienne rozmiary ramek do przechowywania blotów: MultiBlot, Mini i Midi, aby pomieścić różne rozmiary blotów
- Jednorazowe uchwyty na bloty, dostosowane do ramek MultiBlot, Mini i Midi
- Rozszerzone i off-line opcje przetwarzania blotów: ramki mają pokrywki i można je zdjąć z podstawy w celu przedłużonej inkubacji (od godziny do nocy), inkubacji w wytrząsarce lub inkubacji w temperaturze 4 °C
- Ramki, które można układać w stosy, dzięki czemu można przetwarzać wiele blotów w tym samym czasie
- 30-minutowa immunodetekcja z jednolitym sygnałem na całej blot
- Większy niż 80% odzysk przeciwciał przy użyciu tacek do zbierania przeciwciał
- Kompatybilny z membranami nitrocelulozowymi i z polifluorku winylidenu (PVDF)
- Współpracuje z większością buforów blokujących i metod wizualizacji (np. chemiluminescencja).chemiluminescencja, fluorescencja lub kolorymetria)
Części i funkcje SNAP i.d.® 2.0 System
System składa się z następujących elementów:
Elementy systemu SNAP i.d.® 2.0 |
---|
Informacje dotyczące zamawiania systemu SNAP i.d.® 2.0 (sprzęt) |