Fosfataza alkaliczna
Fosfataza alkaliczna - testy, masa cząsteczkowa, substraty i struktura
.Oferujemy szeroką gamę preparatów fosfatazy alkalicznej (ALP/ALKP) zoptymalizowanych do koniugacja do przeciwciał i innych białek do testów ELISA, Western blotting i wykrywania histochemicznego. Nasza fosfataza alkaliczna BioUltra Grade Alkaline Phosphatase ma bardzo wysoką aktywność specyficzną, dzięki czemu jest szczególnie przydatna do znakowania białek, gdy wymagana jest wysoka czułość.
Western Blotting
Rysunek 1.Białko kontrolne FLAG-BAP wykryte przeciwciałem anty-FLAG i drugorzędowym przeciwciałem znakowanym ALP i wybarwione substratem BCIP/NBT (przy użyciu zestawu ProteoQuest Colorimetric Western Blotting Kit, B6404).
Immunohistochemia
Rysunek 2.Utrwalony w formalinie, zatopiony w parafinie wycinek ludzkiego migdałka wybarwiony monoklonalnym anty-ludzkim IgA i koniugatem anty-mysim IgG ALP przy użyciu SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets (nr kat. F4523) jako substratu. 40x
Nasze produkty są również wykorzystywane do defosforylacji kazeiny i innych białek. ALKP może być stosowany do defosforylacji 5'-końca DNA lub RNA, aby zapobiec samoligacji. DNA lub RNA mogą być również znakowane fosforanem znakowanym radioaktywnie (za pośrednictwem kinazy polinukleotydowej T4) po defosforylacji za pomocą ALKP.
Bovine Alkaline Phosphatase
Bovine intestinal ALP jest dimeryczną, pochodzącą z błony glikoproteiną.1-3 Istnieją co najmniej trzy izoformy, które zazwyczaj posiadają dwa N-związane i jeden lub więcej O-związanych glikanów na monomer.2 Enzym wymaga do aktywności cynku i dwuwartościowych jonów magnezu lub wapnia.4
Enzym ma szeroką specyficzność dla estrów fosforanowych alkoholi, amin, pirofosforanów i fenoli. Jest rutynowo stosowany do defosforylacji białek i kwasów nukleinowych.5-7
KM: 1.5 × 10-3 M (fosforan p-nitrofenylu), 19 × 10-3 M (fosfoenolopirogronian)
Masa cząsteczkowa:2,3 140-160 kDa (MW dimeru)
E2781%: 7,6-10,5
Punkt izoelektryczny:4,8,9 Izoenzymy o pI w zakresie 4,4-5,8
pH Optimum: Enzym jest najbardziej stabilny w zakresie pH 7,5-9,5.3 Optymalne pH dla aktywności enzymatycznej to pH 8-10. Optymalne pH zmienia się w zależności od substratu, stężenia substratu i stężenia jonów.8 Aktywność enzymu dla tego produktu jest określana przy pH 9.8 (diethanolamine buffer enzyme assay).
Wpływ temperatury na aktywność i stabilność
Inhibitory bydlęcej fosfatazy alkalicznej
Środki chelatujące, arsenian, cysteina, jod, fosforan nieorganiczny, pirofosforan, fosforan diizopropylu, trifenylofosforan, fluorofosforan diizopropylu i L-fenyloalanina.9,10
Lewamizol (numer katalogowy L9756) jest zwykle stosowany do hamowania endogennej aktywności ALKP jednocześnie tylko nieznacznie hamując enzym jelitowy.11,12
Protokoły testów
Definicja jednostki: Jedna jednostka DEA hydrolizuje 1 µmol fosforanu 4-nitrofenylu na minutę przy pH 9,8 w temperaturze 37 °C. W przybliżeniu 3 jednostki DEA równają się jednej jednostce glicyny.
ALP jest również stosowany do określania skuteczności pasteryzacji produktów mlecznych, takich jak mleko i ser. ALP ulega denaturacji pod wpływem temperatury około 72 °C przez co najmniej 15 sekund. Wykazano, że mniej ekstremalne warunki temperaturowe niszczą większość patogenów pochodzących z mleka. Dlatego aktywność ALP może być wykorzystywana do pomiaru skuteczności pasteryzacji. W przeszłości stosowano dwie metody sprawdzania aktywności ALP po pasteryzacji, pierwszą z nich jest test Scharera, który uwalnia i mierzy fenol. Druga metoda jest znana jako Aschaffenberg & Mullen Test. Metoda ta mierzy uwalnianie p-nitrofenolu. W przypadku obu testów negatywne wyniki oznaczają brak aktywności ALP i zniszczenie większości patogenów pochodzących z mleka. Ostatnio opracowano nowe, bardziej czułe techniki oparte na tej samej zasadzie aktywności ALP.
Referencje
E. coli Fosfataza alkaliczna
E. coli ALKP jest dimerycznym, nieglikozylowanym białkiem, które rezyduje głównie w przestrzeni peryplazmatycznej E. coli. Istnieją co najmniej trzy izoformy. Enzym wymaga cynku i jest dodatkowo aktywowany przez jony magnezu do aktywności.1-3 Podobnie jak enzym bydlęcy, E. coli enzym ma szeroką specyficzność dla estrów fosforanowych.1
KM: 0.02 × 10-3 M (fosforan p-nitrofenylu)4
Waga cząsteczkowat:2 89 kDa (MW dimeru)
E2781%: 7,6-10,52
Punkt izoelektryczny:5 Izoymy o pI w zakresie 4.5
pH Optimum: 8.05
Shrimp Alkaline Phosphatase
Shrimp ALKP jest białkiem dimerycznym o masie cząsteczkowej około 58 kDa, określonej metodą SDS-PAGE.
Enzym Shrimp denaturuje w niższej temperaturze niż inne źródła enzymu i dlatego jest zalecany do defosforylacji DNA i RNA, gdy wymagany jest etap inaktywacji cieplnej po reakcji.