Metody hodowli beztlenowców za pomocą systemu Anaerocult®
Tworzenie beztlenowych, mikroaerobowych i kapnofilnych warunków wzrostu dla mikrobiologii
W wielu gałęziach przemysłu, w tym w mikrobiologii żywności, napojów lub mikrobiologii klinicznej, często konieczne jest stworzenie środowiska beztlenowego, aby ułatwić wzrost beztlenowców, mikroaerofilów i kapnofilów, takich jak Clostridium lub Campylobacter lub Lactobacillus.nbsp;Clostridium, Campylobacter, lub Lactobacillus. Stworzenie takich organizmów wymaga stworzenia i utrzymania odpowiednich warunków, w tym środowiska gazowego.
Nasza Anaerocult® systemy wytwarzają beztlenowe, mikroaerobowe i kapne warunki wzrostu, które są wymagane do anaerobiozy.
Jak działają nasze systemy inkubacji beztlenowej?
System Anaerocult® zawiera saszetki wykonane z papieru o wysokiej chłonności i przepuszczalności gazów. Mieszanina odczynników Anaerocult® reaguje z wodą, wiążąc chemicznie całość lub część tlenu atmosferycznego (O2) w danej objętości powietrza (słoik beztlenowy lub worek inkubacyjny), wytwarzając dwutlenek węgla (CO2), tworząc atmosferę beztlenową (beztlenową) lub ubogą w tlen (mikroaerobową/kapną). Oferujemy szereg opłacalnych produktów Anaerocult® które zapewniają laboratorium korzyści w postaci środowisk zdefiniowanych przez użytkownika, dopasowanych do potrzeb mikrobiologicznych. Produkty nie zawierają katalizatorów i nie wytwarzają wysokich temperatur, które mogą negatywnie wpływać na wzrost mikroorganizmów.
Anaerocult® System do hodowli mikroorganizmów mikroaerofilnych i kapnofilnych
Do hodowli mikroorganizmów kapnofilnych i mikroaerofilnych, które rozwijają się w warunkach, w których stężenie dwutlenku węgla jest większe niż w atmosferze ziemskiej. Aby wygenerować warunki uprawy wzbogacone w CO2, oferujemy systemy Anaerocult® C i Anaerocult® C Mini.
Anaerocult® C System
Nasz system system Anaerocult® C jest używany specjalnie do inkubacji mikroaerofilów i kapnofilów. Specjalny skład mieszaniny odczynników gwarantuje, że słoik hodowlany osiąga stężenie gazu 8-10% obj. CO2 i 5-6% obj. O2. Przy temperaturze inkubacji wynoszącej 42 °C, temperatura w słoju nie wzrasta dalej. Dzieje się tak, ponieważ w przeciwieństwie do systemów wykorzystujących katalizator, ilość uwalnianej energii jest niska, więc mikroorganizmy nie są uszkadzane przez ciepło.
Anaerocult® C Mini Saszetka do inkubacji jednej lub dwóch szalek Petriego
System Anaerocult® C Mini to system generowania gazu do inkubacji, w którym jedną lub dwie płytki Petriego można umieścić w specjalnej torbie inkubacyjnej. Płytki Petriego mogą być dwiema różnymi płytkami z pożywką zaszczepionymi jedną próbką lub dwiema płytkami z tą samą pożywką zaszczepionymi dwiema różnymi próbkami. Saszetkę Anaerocult® C Mini zwilża się 3 ml wody i umieszcza w specjalnej torebce inkubacyjnej z płytkami Petriego. Zawiera ona substancje chemiczne, które wiążą precyzyjnie określoną ilość tlenu i uwalniają określoną ilość CO2. Tworzy to odpowiednie warunki atmosferyczne, w których mogą rozwijać się mikroorganizmy mikroaerofilne lub kapnofilne.
System Anaerocult® do hodowli mikroorganizmów beztlenowych
Do hodowli fakultatywnych lub obligatoryjnych mikroorganizmów beztlenowych oferujemy system inkubacyjny Anaerocult® system inkubacyjny, składający się z Anaerocult® A, Anaerocult®® P oraz pasków testowych Anaerotest®. Beztlenowce są klinicznie ważnymi czynnikami chorobotwórczymi odpowiedzialnymi za choroby zakaźne oraz psucie się żywności i napojów. Nasze produkty Anaerocult® spełniają szeroki zakres wymagań dotyczących hodowli mikroorganizmów beztlenowych na potrzeby mikrobiologii klinicznej lub przemysłu spożywczego.
Anaerocult® A System for Incubation of Up to 12 Petri Dishes
System System Anaerocult® A służy do beztlenowej inkubacji do 12 szalek Petriego w beztlenowym słoiku lub worku. Odczynnik ten zawiera składniki, które tworzą w słoiku środowisko beztlenowe (anaerobowe) i jednocześnie uwalniają CO2. Zawarty tlen nie reaguje z wodorem, tworząc H2O, ale jest chemicznie związany z drobno rozprowadzonym proszkiem żelaza w mieszaninie odczynników.
Anaerocult® Mini saszetka do inkubacji od jednej do czterech szalek Petriego
System System Anaerocult® A mini służy do beztlenowej inkubacji od jednej do czterech szalek Petriego. Saszetka Anaerocult® A mini jest zwilżana wodą i umieszczana w specjalnej torbie inkubacyjnej wraz z płytkami Petriego i paskiem testowym Anaerotest® do monitorowania braku tlenu. Saszetka zawiera składniki chemiczne, które szybko i całkowicie wiążą się z tlenem, tworząc w niej atmosferę wolną od tlenu i bogatą w CO2.
Anaerocult® P Saszetka do inkubacji pojedynczych szalek Petriego
System Anaerocult® P służy do beztlenowej inkubacji pojedynczych szalek Petriego. Saszetka Anaerocult® P jest zwilżana wodą i umieszczana w specjalnej torebce inkubacyjnej, która jest następnie szczelnie zamykana. Zawiera ona składniki, które szybko i całkowicie wiążą się chemicznie z tlenem, tworząc beztlenową atmosferę bogatą w CO2. Przezroczysty worek inkubacyjny umożliwia wzrost beztlenowy w zamkniętym systemie beztlenowym, który można ocenić wizualnie w dowolnym momencie. Każda płytka Petriego może być inkubowana natychmiast po otrzymaniu próbki, więc saszetka Anaerocult® P jest idealna zarówno do pilnych przypadków, jak i do hodowli mikroorganizmów wrażliwych na tlen. Inkubacja pojedynczych szalek Petriego pozwala na oddzielną hodowlę każdej z nich w wymaganym czasie i temperaturze. Zapobiega również interakcjom między mikroorganizmami na różnych płytkach.
Anaerotest® Paski testowe
Pasek testowy Anaerotest® pasek testowy służy do sprawdzania warunków atmosfery beztlenowej w zamkniętych pojemnikach lub specjalnych workach inkubacyjnych.Strefa reakcyjna paska testowego zawiera barwnik, który jest niebieski (stan utleniony), jeśli w środowisku wypełnionym powietrzem (tj, środowisku tlenowym. Środowisko beztlenowe inicjuje chemiczną redukcję barwnika, który następnie zmienia kolor na biały. Reakcja jest odwracalna, więc po ponownym wprowadzeniu tlenu strefa reakcji ponownie zmienia kolor na niebieski. Paski nie zmieniają koloru, gdy są używane z zestawami Anaerocult® C i C Mini ze względu na resztkową zawartość tlenu w atmosferze worków.
Anaerocult® Akcesoria
Akcesoria Anaerocult®./h2>
Akcesoria Anaerocult® obejmują Anaeroclip®. urządzenie uszczelniające, słoik anaerobowy i kosz na płytki oraz mini-inkubator CULTURA, które są używane w połączeniu z systemem Anaerocult® do hodowli mikroorganizmów beztlenowych, mikroaerofilnych i kapnofilnych.
Anaeroclip® Urządzenie uszczelniające
Anaeroclip® to prosty mechaniczny klips służący do uszczelniania worków inkubacyjnych Anaerocult® A Mini, P i C Mini. Klipsy zamykające Anaeroclip® umożliwiają użytkownikom zamykanie worków bez specjalnego przyrządu do zamykania folii i mogą być używane wielokrotnie.
Minikubator CULTURA
Minikubator CULTURA, system stacjonarny, jest idealnym inkubatorem dla małych laboratoriów.nbsp;jest idealnym inkubatorem dla małego laboratorium i może być używany do inkubacji Anaerocult® A mini, C mini i P. Może również pomieścić 18 szkiełek zanurzeniowych lub 12 płytek Petriego, próbki mikrobiologiczne, butelki do hodowli krwi lub wszelkiego rodzaju systemy identyfikacji. Inkubator jest bezpieczny w obsłudze, oszczędza miejsce, jest łatwy w czyszczeniu i umożliwia różne temperatury inkubacji. Jest on dostępny w pakiecie typu "wszystko w jednym", który obejmuje minikubator, stelaż i termometr.