Protokół sprzęgania modyfikacji estrów NHS z oligonukleotydami znakowanymi aminami
Protokół ten służy do sprzęgania modyfikacji estrów NHS, takich jak TxRd (Sulforhodamine 101-X) (protokół jest skuteczny dla większości modyfikacji estrów NHS), z oligonukleotydem z etykietą aminową, taką jak 5'-Amino-Modifier C6 (Rysunek 1). Ponieważ TxRd (Sulforhodamine 101-X) i kilka innych modyfikacji są dostępne tylko jako estry NHS, muszą być ręcznie sprzężone z oligonukleotydami znakowanymi aminowo w oddzielnej reakcji po syntezie.
Definicje / skróty
- DMSO - Dimetylosulfotlenek
- EtOH - Etanol
- HCl - Kwas solny
- NaCl - Kwas chlorowodorowy
- NaCl/etanol
- HCl - kwas solny
- NaCl - Chlorek sodu
- NaB - dekahydrat tetraboranu sodu (Na2B4O7 ּ- 10H2O)
Sprzęt
- Wytrząsarka laboratoryjna
- Wirówka z chłodzeniem (Eppendorf™ 5810R lub odpowiednik)
- Liofilizator lub wyparka odśrodkowa (do suszenia bez dostępu powietrza)
Zaopatrzenie
- 1 ml strzykawka
- igła o rozmiarze 20
- 2 ml probówki wirówkowe
- 50 ml probówki wirówkowe (opcjonalnie)
- Końcówki do pipet
- Pipety jednorazowe
- NaB (Product No. S9640)
- Milli-Q® H2O
- HCl (stężony)
- 100% EtOH (Nr produktu. E7023-4L) w temperaturze -70 °C
- 70% EtOH w temperaturze -20 °C
- 3M Bufor octanu sodu (Nr produktu. S7899-1L)
- NHS-ester modyfikacji wyboru
- Oligonukleotyd 5'-Amino-Modyfikator C6 z niestandardową sekwencją
Metoda
Proces koniugacji jest podzielony na dwa główne etapy: 1) reakcja koniugacji i 2) usunięcie nadmiaru wolnej modyfikacji NHS-estrowej poprzez wytrącanie po koniugacji.
Chociaż HPLC jest konwencjonalną metodą usuwania nadmiaru wolnej modyfikacji NHS-estrowej i niesprzężonego oligonukleotydu, inne procesy oczyszczania, np. wytrącanie, mogą być również skuteczne. Wytrącanie (opisane poniżej) usuwa większość, ale nie wszystkie pozostałe modyfikacje estrów NHS. W zależności od zastosowania, niesprzężona modyfikacja może stanowić problem. Chociaż nie będzie ona dalej reagować, ponieważ ester NHS jest hydrolizowany przez bufor, może przyczyniać się do szumu tła, a tym samym prowadzić do słabego stosunku S:N (jeśli modyfikacja jest barwnikiem, np. TxRd (Sulforhodamine 101-X) lub zmniejszać gęstość obciążenia powierzchniowego (jeśli modyfikacja służy do przyłączania, np. biotyna). Ponadto pozostanie niesprzężony oligonukleotyd.
Reakcja koniugacji
Zacznij od zalecanych warunków i zoptymalizuj w razie potrzeby.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie odczynniki są rozmrożone, dokładnie wymieszane i odwirowane.
- Znakowany aminowo oligonukleotyd rozpuścić w buforze koniugacyjnym, takim jak NaB pH 8,5, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Tabeli 1. Końcowe stężenie oligonukleotydu będzie wynosić od 0,3 do 0,8 mM. Patrz Dodatkowe uwagi dotyczące przygotowania 50 ml 0,091 M buforu NaB.
- Rozpuścić modyfikację estrową NHS w DMSO. Stężenie modyfikacji NHS-estrowej wynosi około 14 mM (może się różnić ze względu na zmienną masę cząsteczkową modyfikacji). Patrz Dodatkowe uwagi dotyczące przygotowania modyfikacji estrów NHS.
- Dodaj zalecaną objętość modyfikacji estrów NHS do zalecanej objętości znakowanego aminowo oligonukleotydu zgodnie z wytycznymi w Tabeli 1. Delikatnie worteksować probówkę. Wskazane objętości zmieszczą się w probówce o pojemności 2 ml. W przypadku reakcji na większą skalę należy użyć wielu probówek o pojemności 2 ml lub probówki o pojemności 50 ml.
- Wytrząsaj probówki przez 2 godziny w temperaturze pokojowej (około 25 °C). Odpowiednio ustawić prędkość wytrząsarki, aby uniknąć rozpryskiwania na ścianki probówki. Aby chronić barwniki przed fotobieleniem, przykryj probówki folią aluminiową.
Wytrącanie po koniugacji
Wytrącanie po koniugacji przeprowadza się w probówce o pojemności 2 ml (50 ml w przypadku większej skali reakcji).
- Dodaj objętość roztworu EtOH / 3M octanu sodu (9:1 V/V) do objętości reakcji koniugacji zgodnie z wytycznymi w Tabeli 1. Worteksować roztwór, aby zainicjować wytrącanie. Roztwór EtOH / 3M octanu sodu powinien być przygotowany na świeżo (dobry przez tydzień) przy użyciu absolutnego EtOH.
- Wiruj probówkę przez 20 minut w temperaturze 4 °C. Użyj 3000 obrotów na minutę dla wirówki typu Eppendorf 5810R lub 13 000 obrotów na minutę dla mikrowirówki.
- Użyj jednorazowej pipety, aby usunąć supernatant. Nie pozwól, aby osad oderwał się od dna probówki.
- Dodaj 500 µl zimnego 70% EtOH (-20 °C) i ostrożnie zawiruj wokół dna probówki. Nie worteksuj (osad powinien pozostać niezakłócony).
- Wiruj przez 20 minut w temperaturze 4 °C, używając ustawienia RPM z kroku 2.
- Użyj jednorazowej pipety, aby usunąć supernatant.
- W razie potrzeby wykonać drugie płukanie EtOH (kroki 4-6).
- Suszyć powietrzem, liofilizować lub odparować odśrodkowo.
Oligonukleotyd jest teraz sprzężony z modyfikacją i może być rozpuszczony w wodzie lub buforze do użycia w zamierzonym zastosowaniu.
Dodatkowe uwagi
Przygotowanie 50 mL 0.091 M NaB Buffer
- Rozpuścić 1,735 g NaB w około 45 ml Milli-Q H2O.
- Pozwolić proszkowi całkowicie się rozpuścić przed dostosowaniem pH do 8,5 za pomocą HCl. Obniżyć pH, dodając HCl w porcjach 50 μl. Dokładnie wymieszaj roztwór, a następnie odpipetuj około 25 μL na pasek pH. Nie zanurzaj paska pH bezpośrednio w roztworze.
- Dodaj Milli-Q H2O do uzyskania 50 ml roztworu. Ponownie worteksuj roztwór.
- Podawaj 1 ml roztworu do probówek o pojemności 2 ml aż do wyczerpania. Przechowuj probówki w temperaturze -20 °C, aby zminimalizować zmiany pH.
Inne bufory nieaminowe mogą być zastąpione przez NaB, o ile pH nie jest wyższe niż 8,5 (wyższe pH zbyt szybko zhydrolizuje ester NHS).
Przygotowanie modyfikacji estrów NHS
Modyfikacje estrów NHS są dostarczane jako bezwodne odczynniki w butelkach z hermetycznymi zamknięciami. Utrzymuj wilgoć z dala od estrów NHS przed dodaniem do roztworu buforowego oligonukleotydów znakowanych aminowo, ponieważ szybko hydrolizują. Użyj bezwodnego DMSO lub innego rozpuszczalnika.
- Modyfikacja estrów NHS powinna być przechowywana w temperaturze -20 °C. Upewnij się, że jest całkowicie rozmrożony w temperaturze pokojowej przed otwarciem butelki (nie używaj ciepła).
- Przymocuj igłę o rozmiarze 20 do końcówki strzykawki o pojemności 1 ml. Użyj tej strzykawki, aby wyekstrahować żądaną objętość DMSO (użyj 100 µL na mg ciała stałego modyfikującego ester NHS; w zależności od modyfikacji może być konieczne dodatkowe DMSO). Użyj techniki "balonu", aby utrzymać butelkę z zapasem DMSO pod ciśnieniem azotu, a tym samym utrzymać wilgoć na zewnątrz.
- Dodaj bezwodny DMSO do butelki z modyfikacją estrów NHS. Rozpuść proszek, delikatnie pipetując DMSO w górę i w dół, jednocześnie myjąc boki fiolki. Delikatnie worteksuj butelkę, aby zapewnić całkowite rozpuszczenie.
- Użyj modyfikacji od razu (przechowywanie nie jest zalecane).