Merck
Strona głównaKultura komórkowa 3DTest tworzenia sferoidów guza
Test tworzenia sferoidów guza
Badania nad nowotworami są jedną z głównych dziedzin badawczych, w których każdego roku ukazują się tysiące publikacji. Tradycyjne podejścia terapeutyczne mają na celu wyeliminowanie jak największej ilości masy guza za pomocą chirurgii, napromieniania, chemioterapii i leków biologicznych. Jednak dowody sugerują, że techniki te nie są ukierunkowane na źródło choroby: nowotworowe komórki macierzyste (CSC) subpopulacja w obrębie guza.1 Nowotworowe komórki macierzyste zostały zidentyfikowane w różnych nowotworach, w tym w nowotworach układu krwiotwórczego i wielu guzach litych.5 CSC są definiowane jako niewielki podzbiór złośliwych komórek w obrębie guza z wyłączną zdolnością do samoodnawiania i utrzymywania właściwości komórek macierzystych. Mogą one różnicować się w heterogeniczną masę zarówno nienowotworowych, jak i nowotworowych typów komórek i unikać tradycyjnej chemioterapii oraz prowadzić do regresji raka i przerzutów.3
Złotym standardem funkcjonalnego in vivo testu dla CSCs jest seryjna transplantacja wyizolowanych pojedynczych komórek nowotworowych do myszy z obniżoną odpornością (tj. myszy NOD SCID). Metoda ta wymaga jednak długich protokołów, a wyniki są często trudne do interpretacji. Test tworzenia sferoidów in vitro obejmuje metody generowania jednostek tworzących kolonie (CFU) zarówno w pożywkach półstałych, jak i w postaci trójwymiarowych agregatów guza. Wydajność tworzenia sfery guza (test TFE) wskazuje odsetek komórek w hodowli komórek nowotworowych, które są zdolne do utworzenia sfery z pojedynczej komórki. Wartości TFE są ilościowym pomiarem ilości komórek macierzystych raka w guzie/linii komórek rakowych i są skorelowane z przerzutami i agresywnością raka.
PromoCell 3D Tumorsphere Media XF (C-28070C-28075) jest przeznaczony do seryjnego pasażowania nowotworowych komórek macierzystych w postaci niezróżnicowanych guzosfer 3D o wysokim współczynniku proliferacji komórek. Jego zdefiniowana i pozbawiona surowicy formuła umożliwia spójną i znormalizowaną ekspansję sferoidów przy jednoczesnym zachowaniu cech charakterystycznych dla nowotworowych komórek macierzystych, takich jak samoodnowa i chemiooporność. Wykazano, że pożywka wspiera hodowle komórek sferoidalnych z następujących linii komórkowych: U-87 MGMCF-7MDA-MB-231HT-29HT1080HepG2A549Panc-1, LNCaP i A431.
Hipoteza nowotworowych komórek macierzystych
Rysunek 1.Hipoteza nowotworowych komórek macierzystych. Test tworzenia sferoidów in vitro jest powszechnym testem stosowanym do pomiaru samoodnowy i multipotencjalnego charakteru subpopulacji nowotworowych komórek macierzystych w obrębie guza lub linii komórek nowotworowych.
Protokół testu tworzenia sferoid
Przegląd protokołu testu tworzenia sferoidów
Rysunek 2.Przegląd protokołu testu tworzenia sferoidów.
  1. Zebrać kule nowotworowe.  Przenieść kule nowotworowe do probówki stożkowej o pojemności 15 ml.
  2.   Pozostawić kule do sedymentacji grawitacyjnej na 10 minut w temperaturze pokojowej. Odessać supernatant, pozostawiając około 200 µl w probówce stożkowej. Nie aspirować sfer nowotworowych.
  3. Umyć sfery nowotworowe.Powtórz Grawitacyjną sedymentację sfer nowotworowych krok drugi z równą objętością PBS (D8537). Delikatnie wymieszaj PBS i pozostaw 200 µL w probówce stożkowej.
  4. Trawienie enzymatyczne sfer nowotworowych.Dodaj 1 ml trypsyny-EDTA (T3924) do sfer nowotworowych i inkubuj przez 2-4 minuty w temperaturze pokojowej. Pipetuj w górę i w dół co 30 sekund, aby uniknąć sedymentacji. Niektóre komórki wymagają dłuższego okresu inkubacji.
  5. Rozbij kule nowotworowe. Pipetuj w górę i w dół 10-20 razy za pomocą p-1000, aby uzyskać zawiesinę pojedynczych komórek. Dodaj podwójną objętość roztworu neutralizującego trypsynę (T6414).
  6. Określ żywotność komórek.Przygotuj 5 ml świeżej pożywki 3D Tumorsphere Medium XF (C-28070C-28075) i określ liczbę komórek oraz ich żywotność. Wirować komórki przez 5 minut z prędkością 300 x g. Przepuścić komórki przez filtr 40 µm, aby uzyskać zawiesinę pojedynczych komórek, a następnie określić liczbę komórek.
  7. Rozcieńczyć zawiesinę pojedynczych komórek. Rozcieńczyć porcję zawiesiny pojedynczych komórek w świeżej pożywce, aby uzyskać 10 żywych komórek/ml (przygotować co najmniej 50 ml pożywki).
  8. Płytki z pojedynczymi komórkami (dzień 0).  Rozprowadzić 100 µL zawiesiny pojedynczych komórek z kroku 7 do każdej studzienki 96-dołkowej płytki z dnem w kształcie litery U. Posiej 3-5 całych płytek.
  9. Pozwól kulkom nowotworowym rosnąć. Inkubuj płytki w inkubatorze w temperaturze 37 °C i 5% CO2.
  10. Dodaj świeżą pożywkę (dzień 4-6).  W dniu 4-6 dodaj 100 µL świeżej pożywki do każdej studzienki. Nie zmieniaj pożywki, tylko dodaj do istniejącej pożywki.
  11. Ocena (dzień 7-12).  Sprawdź dołki płytki 96-dołkowej pod kątem tworzenia się kulek. Policz liczbę kulek i podziel przez całkowitą liczbę studzienek, a następnie pomnóż przez 100, aby określić TFE.
Uwaga: Zaleca się użycie średniej średnicy agregatu komórek jako parametru odczytu przy użyciu siatki mikroskopowej lub linijki. W idealnym przypadku mediana średnicy kuli określonej linii komórkowej jest już znana z poprzednich eksperymentów. Na przykład, komórki MCF-7 wykazują średnią średnicę > 150 µM po 10-12 dniach. Agregaty z < 80 µM nigdy nie powinny być liczone jako pozytywne. Niektóre wolno rosnące linie komórkowe wymagają więcej niż 7-12 dni wzrostu, aby osiągnąć wystarczająco duże sferoidy do oceny ilościowej.
Wyniki
Oczekiwane wyniki testu tworzenia sferoidów in vitro
Rysunek 3.Oczekiwane wyniki testu tworzenia sferoidów in vitro. A) Pozytywna sfera nowotworowa pochodząca z pojedynczej komórki MCF-7 o wielkości większej niż 150 µm. B) Negatywna sfera nowotworowa pochodząca z pojedynczej komórki MCF-7 mniejszej niż 150 µm.
Hodowla komórek raka sutka MCF-7 w podłożu PromoCell 3D Tumorsphere Media XF po 10 pasażach
Rysunek 4.Hodowla komórek raka piersi MCF-7 w podłożu PromoCell 3D Tumorsphere Media XF po 10 pasażach. Hodowlę guzosfer poddawano seryjnemu pasażowaniu co 9 dni poprzez enzymatyczną dysocjację zgodnie z protokołem. Podczas hodowli seryjnej utrzymywano stabilne tworzenie się guzosfery
Materiały
Loading
Referencje
1.
Hajdu SI. 2011. A note from history: Landmarks in history of cancer, part 1. Cancer. 117(5):1097-1102. https://doi.org/10.1002/cncr.25553
2.
Tu S. 2013. Cancer: a ?stem-cell? disease?. Cancer Cell International. 13(1):40. https://doi.org/10.1186/1475-2867-13-40
3.
Pierce, G.B. and F.J. Dixon . 1959. Testicular teratomas Demonstration of teratogenesis by metamorphosis of multipotential cells. . Cancer. 12(3).p. 573-83..
4.
Bonnet D, Dick JE. 1997. Human acute myeloid leukemia is organized as a hierarchy that originates from a primitive hematopoietic cell. Nat Med. 3(7):730-737. https://doi.org/10.1038/nm0797-730
5.
Jordan CT. 2004. Cancer stem cell biology: from leukemia to solid tumors. Current Opinion in Cell Biology. 16(6):708-712. https://doi.org/10.1016/j.ceb.2004.09.002
6.
Clarke MF, Dick JE, Dirks PB, Eaves CJ, Jamieson CH, Jones DL, Visvader J, Weissman IL, Wahl GM. 2006. Cancer Stem Cells?Perspectives on Current Status and Future Directions: AACR Workshop on Cancer Stem Cells. Cancer Res. 66(19):9339-9344. https://doi.org/10.1158/0008-5472.can-06-3126
7.
Lamb R, Ozsvari B, Lisanti CL, Tanowitz HB, Howell A, Martinez-Outschoorn UE, Sotgia F, Lisanti MP. 2015. Antibiotics that target mitochondria effectively eradicate cancer stem cells, across multiple tumor types: Treating cancer like an infectious disease. Oncotarget. 6(7):4569-4584. https://doi.org/10.18632/oncotarget.3174