Merck
Analiza LC/MS/MS pozostałości pestycydów w pistacjach na kolumnie 2445 Express RP-Amide po ekstrakcji QuEChERS
Analiza LC/MS/MS pozostałości pestycydów w pistacjach na kolumnie 2445 Express RP-Amide po ekstrakcji QuEChERS application for LC-MS, application for SPE
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express RP-Amide, 2 μm UHPLC Column
2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
probówka lub płytka SPE
Numer produktu
Opis
Cennik
Supel QuE
Z-Sep+ Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
przygotowanie próbki
Numer produktu
Opis
Cennik
Supel QuE
Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
Supel QuE
Empty Centrifuge Tube with Lid, centrifuge tube volume 50 mL, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
Benchmixer XL multi-tube vortexer
AC/DC input 115 V AC
Supel QuE
Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
QuEChERS Shaker and Rack Starter Kit
AC/DC input 115 V AC (USA Compatible Plug)
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA), 2 mL, pk of 100
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
CONDITIONS
sample/matrix
5 g ground pistachios spiked with pesticides at 10 ng/g
extraction process
add 10 mL water and 10 mL acetonitrile; shake for 1 hour at 2500 rpm; add contents of Supel QuE citrate extraction tube; shake for 1 minute; centrifuge at 5000 rpm fo 5 minutes; draw off supernatant.
clean-up tube
Supel QuE Z-Sep + (55408-U)
clean-up process
transfer 1 mL of extract to 2 mL tube containing 75 mg Z-Sep+; shake for 1 minute; centrifuge at 5000 rpm for 3 minutes; draw off supernatant.
sample preparation
Dilute 100 μL of cleaned extract to a final volume of 1 mL in 5 mM ammonium formate/0.1% formic acid in water. Transfer diluted sample to vial for LC/MS/MS analysis
column
Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2 μm particles (51576-U)
mobile phase
[A] 5 mM ammonium formate + 0.1% formic acid in water; [B] 5 mM ammonium formate + 0.1% formic acid in 95:5 acetonitrile:H2O
gradient
95% A from 0 to 1 min; to 100% B in 13 min; held at 100% B for 1.5 min; to 95% A in 0.5 min; held at 95% A for 1.5 min
flow rate
0.4 mL/min
column temp.
30 °C
detector
MS, ESI (+), MRM
injection
5 μL
extraction tube
PK50 Supel QuE Citrate (EN) Tube (55227-U)
Opis
Komentarz do analizy
Szybka, łatwa, tania, skuteczna, wytrzymała i bezpieczna (QuEChERS) metoda może być stosowana do analizy wielu pozostałości pestycydów znalezionych w pistacjach. Ponieważ zawierają one znaczną ilość tłuszczu, w ramach metody QuEChERS należy zastosować etap oczyszczania. W tym badaniu do analizy pozostałości pestycydów w pistacjach wykorzystano ekstrakcję i oczyszczanie QuEChERS przy użyciu Z-Sep+. Średnie odzyski uzyskane dla powtarzalnych próbek z domieszką 10 ng/g mieściły się w zakresie 70-120% dla 23 z 25 analizowanych pestycydów. .
Inne uwagi
Zamrozić całe pistacje (z łupinami) za pomocą ciekłego azotu i zmielić.