Kluczowe dokumenty
51576-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Synonim(y):
Core-shell (SPP) Fused Core polar embedded HPLC column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express RP-Amide, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L60
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
powierzchnia
120 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm (metals)
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
- A validated UHPLC method for the determination of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts using an RP-Amide fused-core column.: This study demonstrates the application of the Ascentis® Express RP-Amide, 2 μm UHPLC Column for analyzing complex mixtures of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. The developed method was validated for precision, accuracy, and robustness, showing significant improvement in separation efficiency and analysis time compared to conventional columns. This method is particularly valuable for researchers focusing on phytochemical analysis and natural product chemistry (Fibigr et al., 2018).
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
A procedure for cleanup of green tea extracts provides low background and allowed for the analysis of more pesticides at lower levels than QuEChERS. Uses less solvents and no toluene.
Protokoły
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction