Merck
Analiza HPLC triacylogliceroli w oliwie z oliwek na 891 HS C18 po przygotowaniu próbki przy użyciu 891 DSC-Si (faza ruchoma propionitrylowa, detekcja ELSD)
Analiza HPLC triacylogliceroli w oliwie z oliwek na 891 HS C18 po przygotowaniu próbki przy użyciu 891 DSC-Si (faza ruchoma propionitrylowa, detekcja ELSD) application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Glyceryl trioleate
≥99%
Glyceryl trilinoleate
≥98% (TLC), liquid
Olive oil
analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Discovery® HS C18 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
probówka lub płytka SPE
Numer produktu
Opis
Cennik
Discovery® DSC-Si SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Propionitrile
99%
CONDITIONS
SPE tube/cartridge
Discovery DSC-Si, 1 gm/6 mL (52656-U)
condition
6 mL hexane
sample addition
0.12 g oil in 0.5 mL hexane
elution
10 mL hexane-diethyl ether 87-13 (v/v)
eluate post-treatment
evaporation to dryness, reconstituted into 2 mL acetone
column
Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase
propionitrile
flow rate
1.5 mL/min
pressure
1117 psi (77 bar)
column temp.
30 °C
detector
ELSD
injection
5 μL
Opis
Komentarz do analizy
Oliwa z oliwek została wstępnie oczyszczona przy użyciu krzemionkowego SPE, analizowana jako 5% próbka w acetonie (w/v).