52656-U
Discovery® DSC-Si SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
Rurka do SPE z krzemionki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
Discovery®
skład
bed wt., 1 g
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
6 mL
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
silica bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
- Unbonded acid washed silica sorbent ideal for normal phase SPE and other modified flash techniques
- Often used to separate or remove structurally similar molecules through successive elutions with increasingly polar solutions
- The most polar normal phase sorbent available
- Excellent capacity for purifying solution phase combinatorial chemistry reactions when removing target molecules from reaction by-products and excess reagents
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
52656-U | 4061832556369 |