Merck
Krzywe kalibracji dla kolumn 977 SW mAb
Krzywe kalibracji dla kolumn 977 SW mAb application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Protein Standard Mix 15 - 600 kDa
for size exclusion chromatography
Zastosowanie
Numer produktu
Opis
Cennik
TSKgel® G3000SWXL HPLC Column
phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
TSKgel® SuperSW mAb HR HPLC Column
phase diol, L × I.D. 30 m × 7.8 mm, 4 μm particle size
977 Kolumna HPLC UltraSW Aggregate
phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size
prekolumna
Numer produktu
Opis
Cennik
TSKgel® SuperSW mAb HR Guard Column
phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 4 μm particle size
977 Kolumna ochronna agregatu UltraSW
phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 3 μm particle size
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Sodium azide
ReagentPlus®, ≥99.5%
CONDITIONS
column
TSKgel SuperSW mAb HR, 30 cm x 7.8 mm I.D., 4 μm particles (822854)
column
TSKgel UltraSW Aggregate, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (822856)
column
TSKgel G3000SWxl, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles (808541)
mobile phase
0.2 M sodium phosphate buffer, pH 6.7 and 0.05% sodium azide
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
Ambient
detector
UV, 280 nm
injection
10 μL
Opis
Komentarz do analizy
W chromatografii żelowej krzywa kalibracji kolumny pokazuje zależność między czasem retencji lub objętością retencji zestawu rozpuszczalnych w wodzie wzorców polimerów lub białek a logarytmem ich mas cząsteczkowych. Liniowa część krzywej kalibracyjnej jest wykorzystywana do oszacowania masy cząsteczkowej nieznanego białka. Rozszerzony zakres liniowy jest pożądany, ponieważ pozwala na analizę szerszej gamy mas cząsteczkowych za pomocą tej kolumny. Ten przykład pokazuje krzywe kalibracji dla 977 SuperSW mAb HTP, TSKgel SuperSW mAb HR, TSKgel UltraSW Aggregate i standardowej kolumny TSKgel G3000SWxl przy użyciu kilku powszechnie dostępnych białek globularnych i kwasu p-aminobenzoesowego jako małego markera MW w celu wskazania objętości pustej kolumny. Objętość wykluczenia kolumny jest wskazywana przez trimer tyreoglobuliny. [Należy zauważyć, że krzywa kalibracji kolumny TSKgel SuperSW mAb HTP o średnicy wewnętrznej 15 cm x 4,6 mm nie została uwzględniona na rysunku, ponieważ objętość kolumny jest bardzo mała, a materiał wypełniający w kolumnie jest taki sam jak w kolumnie TSKgel SuperSW mAb HR].
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation