822857
TSKgel® SuperSW mAb HR (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® SuperSW mAb HR Guard Column, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 4 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh SuperSW HR Guard, 22857
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
4 cm × 6 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
4 μm
wielkość porów
250 Å pore size
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
822857 | 4061833312384 |