Kluczowe dokumenty
805104
TSKgel® G4000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 7.5 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® G4000SW HPLC Column, phase diol, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 13 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 05104
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
30 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
60 cm × 7.5 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
450 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
As the first generation of silicia based SEC columns, the TSKgel G4000SW columns provide excellent separation of proteins and other biomolecules. TSKgel G4000SW columns are available in 13μm particle size in Glass and Stainless Steel analytical columns. Particle sizes of 13 and 17μm are used to pack 30cm and 60cm x 21.5mm ID columns, respectively, for semi-preparative purifications.
Postać fizyczna
Dostarczane w 0,05% NaN3 i 0,1 mol/L Na2SO4 w 0,1 M buforze fosforanowym, pH 6,7.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
8051044061833671177