Czyszczenie reakcji
Oczyszczanie reakcji PCR, trawienia restrykcyjnego, reakcji sekwencjonowania oraz ekstraktów z żelu agarozowego i poliakrylamidowego jest niezbędne do usuwania zanieczyszczeń, takich jak sole, enzymy, niewłączone dNTP, startery, bromek etydyny i inne zanieczyszczenia, które mogą zakłócać dalszą analizę. Wybór produktów do oczyszczania DNA i RNA z reakcji enzymatycznych lub wstępnie oczyszczonych próbek zapewnia elastyczność i wygodę.
Czytaj więcej
Zestawy do oczyszczania GenElute™-E
Zestawy do oczyszczania DNA GenElute™-E wykorzystują technikę chromatografii ujemnej zależnej od wykluczenia wielkości w celu izolacji i oczyszczenia kwasu nukleinowego w jednym spinie.
- Uproszczony przepływ pracy
- Zmniejszona ilość odpadów z tworzyw sztucznych i brak niebezpiecznych buforów wiążących lub płuczących
- Przyjazne dla środowiska opakowanie
- Portfolio obejmuje zarówno zestawy do oczyszczania DNA, jak i RNA
. Zestawy GenElute™ PCR Clean-Up Kit
- Zestaw GenElute™ PCR Clean-Up Kit jest przeznaczony do szybkiego oczyszczania jednoniciowych lub dwuniciowych produktów amplifikacji PCR. Zestaw ten usuwa 99% starterów i innych składników w celu oczyszczenia do 100 μL lub 10 μg DNA amplifikowanego metodą PCR w ciągu 8 minut, z odzyskiem do 95%.
- Zestaw GenElute™ 96 Well PCR Clean-Up Kit pozwala na wysokowydajne oczyszczanie produktów PCR za pomocą próżni lub wirowania. Zestaw ten zawiera niezbędne odczynniki do oczyszczania produktów PCR o wysokiej czystości. Odzysk DNA wynosi 75-90% dla fragmentów od 100 do 10 000 bp z usunięciem primerów, primerów-dimerów, nukleotydów, soli i polimerazy.
Multiscreen® PCR cleanup filter plates
Płytki filtracyjne do PCR MultiScreen® oferują szybkie, zautomatyzowane rozwiązania do wysokowydajnego oczyszczania PCR, zapewniając wysoką czystość i wysoki odzysk.
- >99.5% usuwania starterów
- MultiScreen® PCR96 płytki filtracyjne do próbek o objętości 150-300 µL
- MultiScreen® PCR384 płytki filtracyjne do próbek o objętości 20-100 µL
- MultiScreen® PCRµ96 Płytka filtrująca microwell zalecana do małych fragmentów (1 - 150 bp) i mniejszych objętości (20 - 150 µL)
GenElute™ Gel Extraction Kit
Zestaw GenElute™ Gel Extraction Kit jest przeznaczony do szybkiego oczyszczania liniowych i plazmidowych fragmentów DNA ze standardowych lub niskotopliwych żeli agarozowych. Zestaw ten może być również stosowany do oczyszczania DNA z żeli poliakrylamidowych.
- Wiąże do 10 μg DNA
- Odzyski do 80%
- Do 3.5 g agarozy na kolumnę
- Kompatybilny zarówno ze standardową, jak i niskotopliwą agarozą w buforze TAE lub TBE
Montage DNA Gel Extraction Kit
Zestaw Montage DNA Gel Extraction Kit to szybkie i skuteczne rozwiązanie do w pełni funkcjonalnego odzyskiwania DNA z plastrów żelu agarozowego. W ciągu jednego 10-minutowego wirowania żel agarozowy zawierający interesujące nas DNA jest fragmentowany i ściskany w celu wyekstrahowania DNA gotowego do sekwencjonowania lub klonowania.
- Maksymalizuje odzyskiwanie DNA z plastrów żelu agarozowego
- Jedno 10-minutowe wirowanie odzyskuje w pełni funkcjonalne DNA
- Oczyszczone DNA jest gotowe do klonowania lub sekwencjonowania
SigmaSpin® Kolumny i płytki do oczyszczania reakcji sekwencjonowania
- SigmaSpin® Kolumny do oczyszczania po reakcji są idealne do zastosowań o niższej przepustowości i zapewniają szybką, prostą i wysoce wydajną metodę usuwania niewłączonych barwników, nadmiaru soli i innych zakłócających składników reakcji.
- 96-dołkowe płytki do oczyszczania po reakcji SigmaSpin™ zapewniają szybką, prostą i wysoce wydajną metodę usuwania niewbudowanych barwników, nadmiaru soli i innych zakłócających składników reakcji.
Montage and Multiscreen® Sequencing Reaction Cleanup Plates
Płytki do oczyszczania reakcji sekwencjonowania Montage i MultiScreen® wykorzystują opatentowaną membranę wykluczającą rozmiar, aby uzyskać wysoce oczyszczone produkty reakcji sekwencjonowania. Dostępne w formatach 96- i 384-dołkowych, płytki są zgodne z protokołem próżniowym i są kompatybilne z automatyzacją.
- 10-minutowy protokół oparty na próżni
- Kompatybilny z różnymi szablonami
- Zoptymalizowany do użytku z chemikaliami BigDye™
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: DNA/RNA Purification Cross Reference
Cross reference sheet matching GenElute™ nucleic acid purification products to Qiagen® nucleic acid purification products.