Key Documents
V900503
Peroxidase from horseradish
Vetec™, reagent grade
Synonim(y):
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Horseradish peroxidase
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Postać
powder
aktywność właściwa
≥250 units/mg solid
masa cząsteczkowa
~44 kDa
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Klucz InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Definicja jednostki
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1