516531
Peroxidase, Horseradish
Synonim(y):
Peroxidase, Horseradish
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Polecane produkty
Formularz
lyophilized solid
Poziom jakości
aktywność właściwa
≥200 U/mg
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
rozpuszczalność
0.1 M phosphate, pH 6.0-7.0: 5 mg/mL
stosunek absorbancji
RZ3.0
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Klucz InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Note: 1 KU = 1000 units.
Suitable for conjugation to proteins and antibodies and as a cytochemical marker in immunohistochemical staining. Has an optimal pH of 7.0.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the production of 1 mg purpurogallin in 20 s at 20°C, pH 6.0.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at 4°C.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1