Z777208
Proteomix® SAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Polecane produkty
product name
Proteomix® SAX-NP10 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
Materiały
PEEK
agency
suitable for USP L50
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 403NP10P-4625
opakowanie
1 ea of
Parametry
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
macierz
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Proteomix User Manual
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)