Z777092
Zenix®-C SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Zenix®-C SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L59
linia produktu
Zenix®
masa cząsteczkowa
5,000-1,250,000
producent / nazwa handlowa
Sepax 233300-7830
opakowanie
1 ea of
Parametry
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
hydrophilic polymer phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
300 Å
Zakres roboczy pH
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zenix User Manual
Zastosowanie
- Quantitative analysis of nine types of virus-like particles in human papilloma virus bulk by size-exclusion chromatography: This study conducted a quantitative analysis of nine types of virus-like particles (VLPs) in human papilloma virus (HPV) bulk using size-exclusion chromatography (SEC). The Zenix-C SEC-300 Gel Filtration Column, 3 m mu m, was utilized to achieve high-resolution separation of the VLPs. The application of this gel filtration column enabled accurate and reproducible quantification of the VLPs, which is crucial for the quality control of HPV vaccines. The research highlights the effectiveness of the Zenix-C SEC-300 column in biopharmaceutical analysis and quality assurance (Long et al., 2021).
Informacje prawne
Zastosowanie
prekolumna
przeciwciało
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCPokaż więcejNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.