G005954
Analiza HPLC (wykluczanie wielkości) białek na 7691-C SEC-300, wpływ DTT i EDTA
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: (A) 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 (B) 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 with 2 mM DTT, 0.1 mM EDTA (C) 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 with 2 mM DTT, 0.1 mM EDTA
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: proteins
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)