Kluczowe dokumenty
G005955
Analiza HPLC białka fuzyjnego HSA na urządzeniu 7691-C SEC-300, wpływ składu fazy ruchomej
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 or (A) 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0; (B) IPA; (95:5, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: HSA fusion peptide 5 mg/mL (MW 75 kD, pl 5.0, HSA conjugated peptide in diabetes treatment)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)