Z777028
Zenix® SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L59
linia produktu
Zenix®
masa cząsteczkowa
5,000-1,250,000
producent / nazwa handlowa
Sepax 213300-4630
opakowanie
1 ea of
Parametry
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
hydrophilic polymer phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zenix User Manual
Informacje prawne
Zastosowanie
prekolumna
przeciwciało
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Informative article on size exclusion chromatography columns for biomolecule separations. Using columns packed with sub-2 μm particles provides significant gains in efficiency over SEC columns packed with larger particles.
Kolumny do chromatografii wykluczania zwiększają wydajność separacji biomolekuł dzięki cząsteczkom o wielkości poniżej 2 μm, poprawiając wydajność analityczną.
Protokoły
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z777028 | 4061833477694 |