Kluczowe dokumenty
G005972
Mobile Phase Optimization in the Analysis of Lysozyme on Zenix® SEC-300
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777028)
mobile phase: as indicated on figure
flow rate: 0.35 mL/min
temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: lysozyme, 1 mg/mL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)