SU861132
Short thread autosampler vials, plastic
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
opakowanie
pkg of 100 ea
dostępność
not available in USA
śr. zewn.
11.6 mm
śr. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)