Key Documents
SU860181
Supelco
Short thread autosampler vials, plastic
TopSert, clear polypropylene (with graduations), volume 1.5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
clear polypropylene (with graduations)
Właściwości
large opening (6.0 mm)
opakowanie
pkg of 1 × 100 ea (SU860181)
dostępność
not available in USA
śr. zewn.
11.6 mm
śr. × wys.
11.6 mm × 32 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Informacje prawne
TopSert is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)