Kluczowe dokumenty
PHR9030
N-Acetylbenzocaine
reference material
Synonim(y):
Ethyl 4-acetamidobenzoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reference material
rodzina API
benzocaine
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
NHLOBHNRBWKNIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)