Merck
73879
Supelco
Piperonylbutoxide-(butyl-d9)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-[2-(Butoxy-d9)ethoxy]ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl-d9 ether, Piperonylbutoxide-d9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19D9H21O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
Opis ogólny
Piperonylobutoksyd-(butylo-d9) jest znakowanym izotopowo analogiem synergetyku owadobójczego piperonylobutoksydu, w którym protony butoksy są zastąpione deuterem.
Zastosowanie
Związki znakowane izotopami są coraz częściej wykorzystywane w spektrometrii mas z rozcieńczeniem izotopowym (IDMS) do ilościowej analizy pestycydów. Główną zaletą stosowania tej techniki jest to, że związki znakowane izotopami mają prawie takie same właściwości fizyczne jak ich nieznakowane analogi, a zatem wykazują identyczne zachowanie podczas procesu przygotowania próbki. Pomaga to w przezwyciężeniu problemów związanych z efektami matrycy, które zazwyczaj występują w zwykłej analizie LC-MS/GC-MS, potencjalnie skutkując stronniczymi wynikami. Poprzez dodanie do próbki przed jej przygotowaniem analogu znakowanego izotopem, można określić i skompensować utratę analitu, która prowadzi do efektów matrycy.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)