Kluczowe dokumenty
94093
Parathion-methyl-d6 (dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O,O-Dimethyl-d6 O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, Methyl parathion-d6
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥99 atom % D
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
warunki przechowywania
under inert gas (Argon)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
S=P(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
RLBIQVVOMOPOHC-WFGJKAKNSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?