Merck
805750
Sigma-Aldrich
Captan-3,3,4,5,6,6-d6
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D6H2Cl3NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C2C(C(N(SC(Cl)(Cl)Cl)C2=O)=O)C([2H])([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2/i1D,2D,3D2,4D2
Klucz InChI
LDVVMCZRFWMZSG-TZCZJOIZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)