Merck
32057
Supelco
Folpet
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-(Trichloromethylsulfanyl)isoindole-1,3-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4Cl3NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.56
Beilstein:
193373
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
Klucz InChI
HKIOYBQGHSTUDB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Folpet jest fungicydem kontaktowym stosowanym do zwalczania chorób przenoszonych przez liście i nasiona. Wiadomo, że Folpet hamuje różne enzymy oksydacyjne, karboksylazy, a także enzymy wymagane do metabolizmu fosforanów i syntezy cytrynianów.
Zastosowanie
Folpet może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w matrycach spożywczych w oparciu o metodę QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) ekstrakcji, a następnie chromatografii gazowej sprzężonej z jonizacją elektronów i spektrometrią mas z potrójnym kwadrupolem (GC-EI-MS/MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Quantification of folpet and phthalimide in food by gas chromatography and mass spectrometry: Overcoming potential analytical artefacts.
Huertas-Perez JF, et al.
Food Chemistry, 260, 213-220 (2018)
Elliot Gordon et al.
Toxicology mechanisms and methods, 22(1), 54-59 (2011-10-25)
Folpet, an agricultural fungicide, induces tumors in the mouse gastrointestinal tract, primarily in the duodenum. Bioassays show a threshold for tumors at ~1000 ppm dietary administration. We investigated the early histologic changes to the mouse duodenum in mice fed a
Mercedes Barreda et al.
Journal of AOAC International, 89(4), 1080-1087 (2006-08-19)
A gas chromatography/negative chemical ionization-mass spectrometry (GC/NCI-MS) method has been developed for the simultaneous determination of the fungicides captan and folpet in khaki (persimmon; flesh and peel) and cauliflower. Samples were extracted with acetone in the presence of 0.1 M
Shuju Wang et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 25(2), 226-229 (2007-06-22)
A method for the simultaneous determination of captan and folpet pesticide residues in apples was developed by solid-phase extraction and high performance liquid chromatography. The sample was extracted with acetonitrile and cleaned-up by a mixture of homemade sorbent and silica
Samuel M Cohen et al.
Critical reviews in toxicology, 40(6), 531-545 (2010-06-05)
A framework has been evolving for evaluation of mode of action (MOA) of rodent toxicity and carcinogenicity findings and their relevance to humans. Folpet produces duodenal glandular tumors in mice, but is not carcinogenic in rats. A wealth of information
Produkty
GC Analysis of Agricultural Pesticides (Standard) on SLB®-5ms